1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30209-100G OR30209-25G
APOSOR30209-100GEA 162 EUR
APOSOR30209-100G APOSOR30209-25G
1-Bromo-3-ethylbenzene 98%
1-Bromo-3-ethylbenzene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 76…78 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,3493 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156128
CAS nummer: 2725-82-8