3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 58.4 EUR
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191749
CAS nummer: 1572-10-7