4-Bromo-2-chlorothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR302112-1G OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA 351 EUR
APOSOR302112-1G APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Formule: C₃HBrClNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09746336
CAS nummer: 92977-45-2
UN: 1759
ADR: 8,III