1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR302124-1G OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA 120 EUR
APOSOR302124-1G APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08706026
CAS nummer: 864754-16-5