1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA 80.4 EUR
APOSOR302125-10G APOSOR302125-25G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formule: C₄H₇BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11053031
CAS nummer: 720702-41-0