1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302126-1G OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA 106 EUR
APOSOR302126-1G APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formule: C₈H₁₃BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD12025961
CAS nummer: 1217500-54-3