6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302171-1G OR302171-250MG
APOSOR302171-1GEA 2310 EUR
APOSOR302171-1G APOSOR302171-250MG
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973511
CAS nummer: 264623-57-6