7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 283 EUR
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formule: C₇H₁₃NO
Kookpunt: 52…53 °C/18mmHg
Dichtheid: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006938
CAS nummer: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III