Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: PCA
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 162 EUR
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Kookpunt: 357
Smeltpunt: 246…248 °C
Dichtheid: 0.942
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149413
CAS nummer: 499-80-9