3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30226-1G OR30226-250MG OR30226-500MG
APOSOR30226-1GEA 593 EUR
APOSOR30226-1G APOSOR30226-250MG APOSOR30226-500MG
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₁H₁₃ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126487
CAS nummer: 50786-60-2