4-Bromophthalimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302268-100G
OR302268-25G
APOSOR302268-100GEA
146
EUR
APOSOR302268-100G
APOSOR302268-25G
4-Bromophthalimide
4-Bromophthalimide
Formule:
C₈H₄BrNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00466049 CAS nummer: 6941-75-9 |