2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 184 EUR
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
2-Methoxyphenyl isothiocyanate 98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011675
CAS nummer: 3288-04-8