3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 110 EUR
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₇Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955954
CAS nummer: 16727-44-9