3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 163 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
Kookpunt: 114…116 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 47…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203480
CAS nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II