4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302333-1G OR302333-250MG OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA 65.8 EUR
APOSOR302333-1G APOSOR302333-250MG APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08685901
CAS nummer: 38858-90-1