3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 378 EUR
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12402373
CAS nummer: 33631-01-5