2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204179
CAS nummer: 175278-26-9
UN: 3261
ADR: 8,II