1-Butyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48.3 EUR
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
1-Butyl isothiocyanate
1-Butyl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NS
Kookpunt: 63…65 °C/11 mmHg
Dichtheid: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004824
CAS nummer: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II