Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302400-1G OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-1GEA 351 EUR
APOSOR302400-1G APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258795
CAS nummer: 916423-53-5