tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302456-1G OR302456-5G
APOSOR302456-1GEA 0 EUR
APOSOR302456-1G APOSOR302456-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115538
CAS nummer: 158407-04-6