2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 150 EUR
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261088
CAS nummer: 5975-12-2