Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302497-1G OR302497-250MG OR302497-5G
APOSOR302497-1GEA 186 EUR
APOSOR302497-1G APOSOR302497-250MG APOSOR302497-5G
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697802
CAS nummer: 118853-60-4