3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 23.4 EUR
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₇H₁₁N₃
Smeltpunt: 120…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067984
CAS nummer: 118430-74-3