5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 77.5 EUR
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
Smeltpunt: 150…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10009563
CAS nummer: 571189-49-6