Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302532-1G OR302532-250MG OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 64.3 EUR
APOSOR302532-1G APOSOR302532-250MG APOSOR302532-5G
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864446
CAS nummer: 149520-94-5