6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Aminopicolinonitrile
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 38 EUR
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044252
CAS nummer: 370556-44-8