Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 145 EUR
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437665
CAS nummer: 54013-06-8