6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302554-1G OR302554-5G OR302554-250MG
APOSOR302554-1GEA 150 EUR
APOSOR302554-1G APOSOR302554-5G APOSOR302554-250MG
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
6-Chloro-4-pyridazinamine
Formule: C₄H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03085861
CAS nummer: 29049-45-4