5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3026-5G OR3026-10G
APOSOR3026-5GEA 227 EUR
APOSOR3026-5G APOSOR3026-10G
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
Smeltpunt: 112…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067992
CAS nummer: 2845-78-5