3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30269-1G
OR30269-250MG
OR30269-5G
APOSOR30269-1GEA
43.8
EUR
APOSOR30269-1G
APOSOR30269-250MG
APOSOR30269-5G
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂O Smeltpunt: 154…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017057 CAS nummer: 28036-91-1 |