4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 99.3 EUR
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007729
CAS nummer: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable