2-Bromophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 22 EUR
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromophenyl isocyanate 97%
2-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄BrNO
Kookpunt: 91…92 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001995
CAS nummer: 1592-00-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III