N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide, 4'-(But-1-yl)-2'-methylacetanilide, SMIP004
OR30289-1G OR30289-100MG OR30289-250MG OR30289-500MG OR30289-5G
APOSOR30289-1GEA 421 EUR
APOSOR30289-1G APOSOR30289-100MG APOSOR30289-250MG APOSOR30289-500MG APOSOR30289-5G
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₉NO
Smeltpunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277686
CAS nummer: 143360-00-3