3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 117 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Kookpunt: 120 °C/5,3mmHg
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003386
CAS nummer: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7