2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303002-1G OR303002-500MG
APOSOR303002-1GEA 338 EUR
APOSOR303002-1G APOSOR303002-500MG
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09948081
CAS nummer: 93782-07-1