2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303016-1G OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA 182 EUR
APOSOR303016-1G APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Formule: C₄H₅BrN₄O
Smeltpunt: 256…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023262
CAS nummer: 6312-72-7