2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 271 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formule: C₄H₅ClN₄O
Smeltpunt: 199…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22196157
CAS nummer: 71552-22-2