2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303018-1G OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA 22 EUR
APOSOR303018-1G APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448158
CAS nummer: 16234-14-3