1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303019-1G OR303019-500MG
APOSOR303019-1GEA 541 EUR
APOSOR303019-1G APOSOR303019-500MG
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀ClN
MW: 225.76 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383947
CAS nummer: 1034457-07-2