Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 182 EUR
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457989
CAS nummer: 53241-90-0