Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 541 EUR
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226227
CAS nummer: 955884-97-6