tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303047-1G OR303047-500MG
APOSOR303047-1GEA 338 EUR
APOSOR303047-1G APOSOR303047-500MG
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22383958
CAS nummer: 1393845-80-1