tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303048-1G OR303048-500MG
APOSOR303048-1GEA 541 EUR
APOSOR303048-1G APOSOR303048-500MG
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441845
CAS nummer: 86499-69-6