1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303053-1G OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA 676 EUR
APOSOR303053-1G APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Formule: C₆H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19213343
CAS nummer: 856860-17-8