Isopropyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 144 EUR
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isopropyl isothiocyanate
Isopropyl isothiocyanate
Formule: C₄H₇NS
Kookpunt: 136…138 °C
Dichtheid: 0,948 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037830
CAS nummer: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II