6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 430 EUR
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Formule: C₉H₇BrN₂O
Smeltpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364620
CAS nummer: 893731-58-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable