4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303063-1G OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA 541 EUR
APOSOR303063-1G APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formule: C₈H₆BrN₃O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02861948
CAS nummer: 349614-28-4