4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 338 EUR
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formule: C₉H₇BrN₂O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00592646
CAS nummer: 331972-47-5