2,4-Dimethyl 3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 338 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl 3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: 165…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566520
CAS nummer: 180059-04-5