(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303078-1G OR303078-500MG
APOSOR303078-1GEA 182 EUR
APOSOR303078-1G APOSOR303078-500MG
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₆
MW: 269.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580727
CAS nummer: 60458-95-9